Learn More
IL-4 Rat, Clone: 11B11, enQuireBio™
Código de producto. 15932538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
15932538 100 μg 100 microgramos
15942538 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 15932538
Marca: EnquireBio QAB81100ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno IL-4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 11B11
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_067258
Símbolos de los genes Il4
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16189
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ