missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-4 Antibody (99605) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB6543JF669
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-4 Monoclonal antibody specifically detects IL-4 in Porcine samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Especificaciones
| IL-4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| B cell growth factor 1, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL-4B_cell stimulatory factor 1, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra | |
| E. coli-derived recombinant porcine IL-4, His25-Cys133, Accession # Q04745 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Pig | |
| Liquid |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 99605 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3565 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido