missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-37/IL-1F7 Antibody (899826), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB19751CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-37/IL-1F7 Monoclonal antibody specifically detects IL-37/IL-1F7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| IL-37/IL-1F7 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| FIL1, FIL1(ZETA), FIL1ZFIL1 zeta, IL-1F7IL-1 zeta, IL1H4IL1F7 (canonical product IL-1F7b), IL-1H4IL-1F7b (IL-1H4, IL-1H, IL-1RP1), IL-1RP1IL-1X protein, IL1RP1interleukin 1 family member 7, IL-1X, interleukin 1 family, member 7 (zeta), interleukin 1, zeta, interleukin-1 family member 7, Interleukin-1 homolog 4, interleukin-1 superfamily z, Interleukin-1 zeta, Interleukin-1-related protein | |
| E. coli-derived recombinant human IL-37/IL-1F7, Lys53-Val206, Accession # Q9NZH6 | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research | |
| 27178 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 899826 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido