missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-2RB/CD122 humano

Código de producto. 15445043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15445043 96 pruebas 1 set
17135489 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15445043 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHIL2RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para el receptor de interleucina 2 humana beta/CD122 (IL-2RB/CD122 hu) cuantifica el IL-2RB hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IL-2RB hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-2RB humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

El CD122 (receptor de interleucina 2) está implicado en las respuestas inmunitarias mediadas por las células T, expresadas principalmente en el sistema hematopoyético y está presente en 3 formas. La forma de baja afinidad de CD122 es un monómero de la subunidad alfa y no está implicada en la transducción de señales. La forma de afinidad intermedia consiste en un heterodímero de subunidad alfa/beta y la forma de alta afinidad consiste en un heterotrímero de subunidad alfa/beta/gamma. Tanto las formas intermedias como las de alta afinidad del receptor están involucradas en la endocitosis mediada por el receptor y en la transducción de las señales mitogénicas del CD122. La proteína codificada por el gen CD122 representa la subunidad beta y es una proteína de membrana de tipo I. Las enfermedades asociadas con la disfunción de la proteína CD122 incluyen artritis idiopática juvenil oligoarticular y artritis idiopática juvenil sin factor reumatoide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P14784
Intervalo del ensayo 24,58-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 22 pg
Intervalo de calibración 22 pg/ml a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3560
Símbolo de gen CD122,IL15RB,P70-75
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP5-1170K4.6, CD122, IL15RB, P70-75
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.