missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-2RA/CD25 humano
Descripción
La CD25 (cadena alfa del receptor de IL2/IL2RA) es una citoquina que juega un papel importante en la proliferación de los linfocitos T y B. El receptor de esta citoquina (IL2RA) es un complejo de proteínas heterotriméricas con una cadena gamma también compartida por la interleucina 4 (IL4) y la interleucina 7 (IL7). La IL2RA, la cadena beta IL2R (IL2RB) y la cadena gamma IL2R (IL2RG) constituyen el receptor IL2 de alta afinidad. Las cadenas alfa homodiméricas IL2RA dan como resultado un receptor de baja afinidad, mientras que las cadenas beta homodiméricas IL2RB producen un receptor de afinidad media. La expresión de IL2 en timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo regulador inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La IL2 es producida principalmente por las células T maduras. La IL2 juega un papel importante como factor de crecimiento, factor de diferenciación y regulador de la muerte celular. La IL-2 estimula la proliferación de las células B, aumenta la actividad de las células asesinas naturales e inhibe la formación de colonias de macrófagos granulocitos. La alteración dirigida de un gen similar en ratones lleva a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis, lo que sugiere un papel en la respuesta inmune a los estímulos antigénicos. Las mutaciones en este gen se asocian a la deficiencia del receptor alfa de la interleucina 2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01589 |
| Intervalo del ensayo | De 16,38 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 15 pg/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3559 |
| Símbolo de gen | IL2RA |
| CV interensayo | < 12% |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?