missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-27 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
IL-27 Polyclonal antibody specifically detects IL-27 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-27 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | IL-27, IL-27 p28 subunit, IL-27 subunit alpha, IL27A, IL-27-A, IL27-A, IL27p28, IL30, interleukin 27, interleukin 30, interleukin-27 subunit alpha, MGC71873, p28IL-27A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino terminus of human IL-27. The immunogen is located within the first 50 amino acids of IL-27. Amino Acid Squence: WGFPRPPGRPQLSLQE |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?