missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-26/AK155 Antibody (MM0399-6D20), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30154627 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30154627 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP211703CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-26/AK155 Monoclonal antibody specifically detects IL-26/AK155 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-26/AK155
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0399-6D20
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AK155IL-26interleukin-26, interleukin 26, Protein AK155
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant IL-26/AK155
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55801
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.