missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-24 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7223576 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16879553 20 μL 20 microlitros
16869553 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16879553

Marca: Proteintech 120641AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The IL-24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IL-24. This antibody recognizes human antigen. The IL-24 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno IL-24
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 167 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11009
Especies diana Human
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.