Descripción
The IL-23R antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human IL-23R. This antibody recognizes human, mouse antigen. The IL-23R antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-23R |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 300 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 149233 |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Mostrar más |