Learn More
IL-23A/IL-23 P19 Antibody (risankizumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Código de producto. 30164807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30164807 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30164807
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328777JF635
Human Monoclonal Antibody
IL-23A/IL-23 P19 Monoclonal antibody specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-23A/IL-23 P19
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon risankizumab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-23, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRFIL-23 subunit alpha
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-23a
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1