missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23 Antibody (mirikizumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161182 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161182

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328749JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-23 Monoclonal antibody specifically detects IL-23 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon mirikizumab
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12B, IL-23, IL-23 subunit alpha, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 12, p40, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, Interleukin-23 subunit p19, interleukin-six, G-CSF related factor, JKA3 induced upon T-cell activation, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, P19, SGRF
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-23
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.