missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-22 Antibody (8F6F10) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177609 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177609

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP227322CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-22 Monoclonal antibody specifically detects IL-22 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-22
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8F6F10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL-D110, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length recombinant human IL-22 protein was used as immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50616
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.