missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-2 R beta Antibody (Singapore ASTR patent anti-IL-2R beta/ IL-2R gamma) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173704
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173704 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173704

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328336JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-2 R beta Monoclonal antibody specifically detects IL-2 R beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2 R beta
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Singapore ASTR patent anti-IL-2R beta / IL-2R gamma
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-2Rb/ CD122
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3560
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.