Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-2 ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7161524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16321994 96 pruebas paquete de 96
17154719 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16321994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A42892
ELISA
  • Alta sensibilidad: detección de niveles bajos de proteínas con mayor sensibilidad que los métodos tradicionales como ELISA
  • Consumo de muestras reducido: utilice de 2 a 5μ l de la muestra (p. ej. 2μ l vs 75μ l para triplicar pocillos con otros métodos)
  • Flujo de trabajo rápido y sencillo: no hay pasos de lavado, 2 horas de la muestra a la respuesta
  • Amplio intervalo dinámico: 5 registros minimizan las diluciones de las muestras para garantizar que se incluyen dentro del rango
  • No hay ningún instrumento propietario para comprar: se ejecuta en cualquier instrumento de PCR en tiempo real
  • Software ProQuantum disponible: sólido análisis de datos y comparación estadística por grupos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04351
Intervalo del ensayo De 0,064 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <0,05 pg/mL
Conjugado FAM™
Método de detección PCR en tiempo real Taqman™
Formato del kit de inmunoensayo Inmunoensayo basado en proximidad
Tipo de producto ProQuantum
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de proteínas
Para utilizar con (equipo) Instrumentos qPCR
ID de gen (Entrez) 16183
Tiempo de incubación 1 h
Contenido del kit Conjugado de anticuerpos A, Conjugado de anticuerpos B, Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, Tampón de dilución de ensayo, Ligasa, Mezcla maestra, Estándar
Etiqueta o tinte FAM™
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 2-5 μl; suero, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl
Requisitos de almacenamiento Congelar a -20 °C
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 30 min
Tiempo total del ensayo 2 h