Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-2 ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®
Descripción
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar al IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P04351 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Colorimetric Microplate Reader |
| ID de gen (Entrez) | 16183 |
| Símbolo de gen | IL2 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Cantidad | 10 x 96 pruebas |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.