Learn More
Invitrogen™ Equine IL-2 ELISA Kit
Código de producto. 15444883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15444883 96 pruebas 1 set
17184829 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15444883
Marca: Invitrogen™ EEIL2
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Equine Interleukin-2 (Eq IL-2) ELISA quantitates Eq IL-2 in equine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Eq IL-2. Principle of the method The Equine IL-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar al IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P37997
Intervalo del ensayo 0,22-160 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng
Intervalo de calibración De 0,2 ng/ml a 160 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta la IL-2 equina. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Equina
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100034204
Símbolo de gen IL2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IL-2
Objetivo Equina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min