Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-2 ELISA Kit
Código de producto. 15444873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15444873 96 pruebas 1 set
17844040 10 x 96 pruebas paquete de 10
17144789 5 x 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15444873
Marca: Invitrogen™ EBIL2
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Bovine Interleukin 2 (Bov IL-2) ELISA quantitates Bov IL-2 in bovine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Bov IL-2. Principle of the method The Bovine IL-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar al IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05016
Intervalo del ensayo 0,273-200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng
Intervalo de calibración De 0,2 ng/ml a 200 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Detecta IL-2 bovina en este ELISA de tipo sándwich. Muestra menos de 0,2 % de reactividad cruzada con la IL-2 humana recombinante, la IL-2 de ratón recombinante, la IL-2 de rata recombinante, la IL-2 de rata algodonera recombinante, la IL-2 canina recombinante, la IL-2 equina recombinante y la IL-2 felina recombinante.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Bovino
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 280822
Símbolo de gen IL2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo BOS_16374, IL-2, TCGF
Objetivo Bovino
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min