missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IL-1RAcP Monoclonal Antibody (04), Invitrogen™

Descripción
Specificity: Human IL-1RAcP/IL-1R3
This gene encodes a component of the interleukin 1 receptor complex, which initiates signaling events that result in the activation of interleukin 1-responsive genes. Alternative splicing of this gene results in membrane-bound and soluble isoforms differing in their C-terminus. The ratio of soluble to membrane-bound forms increases during acute-phase induction or stress.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-1RAcP |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 04 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | IL1RAP |
| N.º de referencia del gen | Q9NPH3 |
| Alias de gen | 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; hide; IL 1R 3; IL 1R3; IL 1RAcP; IL 1RAP; IL-1 receptor accessory protein; IL1R3; IL-1R3; IL-1R-3; IL1RAcP; IL-1RAcp; Il1racpb; Il1rap; ILN; Interleukin; interleukin 1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor 3; Interleukin-1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor accessory protein beta; Interleukin-33 receptot beta chain |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?