Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-1R2/IL-1RB humano
Código de producto. p-7231079
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15475033
Marca: Invitrogen™ EHIL1R2
Kit de ELISA tipo sándwich
El receptor 2 de interleucina 1 humana (IL-1R2/IL-1RB hu) ELISA cuantifica la IL-1R2 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IL-1R2 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-1R2 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen es un receptor de citoquinas que pertenece a la familia de receptores de interleucina 1. Esta proteína une la interleucina alfa (IL1A), la interleucina beta (IL1B) y el receptor 1 de interleucina tipo I (IL1R1/IL1RA), y actúa como un receptor señuelo que inhibe la actividad de sus ligandos. Se cree que la interleucina 4 (IL4) actúa como antagonista de la actividad de la interleucina 1 induciendo la expresión y liberación de esta citoquina. Este gen y otros tres genes forman un grupo de genes receptores de la citoquina en el cromosoma 2q12. Se han descrito dos variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican la misma proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P27930
Intervalo del ensayo 4,12-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Intervalo de calibración De 5 pg/mL a 3000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7850
Símbolo de gen CD121b,CDw121b,IL-1R-2,IL-1RT-2,IL-1RT2c,IL1RB,IL1R2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vías relacionadas con biomarcadores
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD121b, CDw121b, IL-1R-2, IL-1RT-2, IL-1RT2c, IL1RB, IL1R2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min