missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1F6 / IL-36 alpha Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16852705 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16852705 150 μL 150 microlitros
16862705 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16852705

Marca: Proteintech 241731AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by IL1F6 is a cytokine that can activate NF-kappa-B and MAPK signaling pathways to generate an inflammatory response. The encoded protein functions primarily in skin and demonstrates increased expression in psoriasis. In addition, decreased expression of this gene has been linked to a poor prognosis in both hepatocellular carcinoma and colorectal cancer patients.

Especificaciones

Antígeno IL-1F6 / IL-36 alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IL36A
N.º de referencia del gen Q9UHA7
Alias de gen FIL1, FIL1 epsilon, FIL1(EPSILON), FIL1E, IL 1 epsilon, IL 1F6, IL1(EPSILON), IL1E, IL1F6, Interleukin 1 epsilon, Interleukin 1 family member 6
Símbolos de los genes IL36A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IL-1F6/IL-36alpha Fusion Protein Ag21487
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.