missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17RA (CD217) Mouse anti-Human, PE, Clone: W23-251, BD Pharmingen™

Código de producto. 17247564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17247564 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17247564

Marca: BD Biosciences 566736

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17RA (CD217) Monoclonal antibody specifically detects IL-17RA (CD217) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17RA (CD217)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon W23-251
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba IL-17RA (CD217)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.