Learn More
IL-17E/IL-25 Antibody (8B1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30152210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30152210 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30152210 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP227324CL1
Mouse Monoclonal Antibody
IL-17E/IL-25 Monoclonal antibody specifically detects IL-17E/IL-25 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-17E/IL-25
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8B1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen IL17E, IL-17E, IL-25, interleukin 25, Interleukin-17E, interleukin-25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length human IL17E recombinant protein was used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64806
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ