Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-17 (IL-17A) porcina
Descripción
La interleucina-17A (IL-17A, CTLA-8) es una citoquina derivada de células CD4+ T que favorece respuestas inflamatorias en las líneas de células y es elevada en la artritis reumatoide, el asma, la esclerosis múltiple, la psoriasis y el rechazo de trasplantes. La IL-17A es un homodímero 32 kDa largo unido por puentes de disulfuro que consiste en 136 aminoácidos y forma parte de una familia de seis especies de proteínas (IL-17A-17F) y señales a través del receptor de IL-17 (IL-17R/CDw217). Las células CD4+ T activadas en sangre periférica producen niveles altos del homodímero IL-17A y la IL-17A también mejora la expresión de la molécula 1 de adhesión intracelular (ICAM-1) en fibroblastos humanos. En particular, la IL-17A humana también estimula las células epiteliales, endoteliales o fibroblásticas para secretar IL-6, IL-8, G-CSF y PGE2. En presencia de IL-17A humana, los fibroblastos pueden sostener la proliferación de los progenitores hematopoyéticos de la CD34+ e inducir la maduración en neutrófilos. La IL-17A de ratón, rata y humana pueden inducir la secreción de IL-6 en las células estromales del ratón, lo que indica que todos los homólogos pueden reconocer el receptor del ratón. LA IL-17A regula las actividades de la NF-kappa B y de las quinasas de proteínas activadas por mitógenos, estimula la expresión de la IL-6 y la ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), y mejora la producción de óxido nítrico (NO).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q60I29 |
| Intervalo del ensayo | De 16,38 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 14 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 449530 |
| Símbolo de gen | IL17A |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |