Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-13 ELISA Kit
Código de producto. 15425403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15425403 96 pruebas 1 set
17115979 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15425403
Marca: Invitrogen™ ESIL13
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Porcine Interleukin 13 (IL-13) ELISA quantitates Porc IL-13 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-13. Principle of the method The Porcine IL-13 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La IL-13 es una citoquina inmunoreguladora producida principalmente por células Th2 activadas que está implicada en la regulación de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. La IL-13 regula a la baja la actividad de los macrófagos, inhibiendo así la producción de citoquinas y quimiocinas proinflamatorias, y participa en el asma inducida por alérgenos a través de mecanismos independientes de la IgE y los eosinófilos. La IL-13 también regula varias etapas de la maduración y diferenciación de las células B, regula al alza la expresión de la clase II de la CD23 y la MHC, y favorece la conmutación del isotipo IgE de las células B. Estructuralmente, la IL-13 es muy similar a la IL-3, IL-4, IL-5 y GM-CSF. El gen que codifica la IL-13, IL3, IL5, IL4 y la CSF2 forma un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5q, con el gen de la IL-13 muy cerca de la IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q95J68
Intervalo del ensayo 20,58-15.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 16 pg
Intervalo de calibración De 16 pg/mL a 15000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: CCL3L1 porcina, IFN alfa, IL-1 alfa, IL-1R alfa, IL-17A, IL-18, MIG, MIP-1 beta, PECAM-1.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Porcino
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 396721
Símbolo de gen IL-13,L13
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 20 μl de plasma; 20 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IL-13L13
Objetivo Porcino
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min