missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-12 p70/IL-12A Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98685B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-12 p70/IL-12A Polyclonal antibody specifically detects IL-12 p70/IL-12A in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| IL-12 p70/IL-12A | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Biotin | |
| CLMF p35, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, IL-12 subunit p35, IL-12, subunit p35, interleukin 12, p35, interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocytematuration factor 1, p35), interleukin-12 alpha chain, interleukin-12 subunit alpha, natural killer cell stimulatory factor 1, 35 kD subunit, NF cell stimulatory factor chain 1, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1, p35 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the mouse IL-12 p70/IL-12A. | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration | |
| 3592 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido