missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-12/IL-35 p35 Antibody (B-T21), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14604AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-12/IL-35 p35 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-35 p35 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| IL-12/IL-35 p35 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| CLMF;IL12A;IL-12A;IL-12p35;Ll12a;NFSK;NKSF1;P35 | |
| Recombinant human IL-12/IL-35 p35 | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| B-T21 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido