missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12/IL-23 p40 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 18055385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18055385 20 μL 20 microlitros
18096865 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18055385

Marca: Proteintech 309561AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The IL-12/IL-23 p40 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IL-12/IL-23 p40. This antibody recognizes human antigen. The IL-12/IL-23 p40 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Specifications

Antígeno IL-12/IL-23 p40
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Concentración 400 μg/mL
Símbolos de los genes CLMF, CLMF p40, CLMF2, IL 12 subunit p40, IL 12B, IL-12/IL-23 p40, IL12B, IL-12B, IL-12B/p40, Interleukin 12 subunit beta, NKSF, NKSF2
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.