Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-12 (IL-12A) porcina
Código de producto. 15415403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415403 96 pruebas 1 set
17105979 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415403 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ESIL12A
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para interleucina 12 (IL-12A) porcina cuantifica la IL-12A porcina en suero, plasma o un medio de cultivo celular de cerdo. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-12A porcina natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de IL-12A porcina está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina-12 (IL-12) es una citocina heterodimérica de 70kD (p70) compuesta de dos cadenas covalentes, glicosiladas, codificadas como 40kD (p40) por el gen IL12B y codificada como 35-kD (p35) por el gen IL12A. IL-12 es producida principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a productos bacterianos como lipopolisacáridos (LPS), a patógenos intracelulares o al interactuar con células T activadas. IL-12 fue descubierta originalmente por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma (IFN-γ), la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y células T. Ahora se ha establecido que IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas Th1, lo que lleva a la producción de IFN-γ e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de células T y activación de macrófagos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q28938,Q29053
Intervalo del ensayo 2,458-600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,2 ng
Intervalo de calibración De 2,2 ng/ml a 600 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Reactividad cruzada: Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, GM-CSF, IFN-gamma, TGF beta 1, TNF alfa
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Porcino
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 397053, 397076
Símbolo de gen IL12A, IL12B
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Porcino
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min