Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-11 humano
Código de producto. 15485023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15485023 96 pruebas 1 set
17115479 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15485023
Marca: Invitrogen™ EHIL11
ELISA
The Human Interleukin 11 (Hu IL-11) ELISA quantitates Hu IL-11 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-11. Principle of the method The Human IL-11 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 11 es una citoquina pleiotrópica producida por células adherentes derivadas del mesenquimio. La IL11 comparte muchas funciones con la IL6 y LIF, incluyendo la potenciación de la actividad de los megacariocitos, el incremento de la proliferación de las células de mieloma humano y el incremento de la producción hepática de proteínas en fase aguda. La interleucina 11 estimula directamente la proliferación de células madre hematopoyéticas y células progenitoras de megacariocitos, e induce la maduración de los megacariocitos, lo que resulta en una mayor producción de plaquetas. Clínicamente se utiliza para prevenir la trombocitopenia severa y reducir la necesidad de realizar transfusiones de plaquetas después de la quimioterapia mielosupresora.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P20809
Intervalo del ensayo 3,29-800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 800 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3589
Símbolo de gen AGIF,IL-11
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AGIF, IL-11
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min