missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-10RA (CD210a) humano

Código de producto. 17814210
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17814210

Marca: Invitrogen™ EHIL10RAX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

El ensayo ELISA para el receptor de interleucina 10 humana alfa (CD210a) (IL-10RA hu) cuantifica la IL-10RA hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IL-10RA hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la IL-10RA humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

La proteína codificada por este gen es un receptor de interleucina 10. Esta proteína está relacionada estructuralmente con los receptores de interferón. Se ha demostrado que actúa como mediadora en la señal inmunosupresora de la interleucina 10 y, de este modo, inhibe así la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Se ha informado que este receptor favorece la supervivencia de las células mieloides progenitoras a través del sustrato de receptor de insulina-2/PI 3-quinasas/AKT. La activación de este receptor conduce a la fosforilación de las tirosinas quinasas JAK1 y TYK2. Se han encontrado dos variantes de transcripción para este gen, una codifica proteínas y la otra no.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q13651
Intervalo del ensayo De 2,05 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 ng/mL
Intervalo de calibración De 2,5 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3587
Símbolo de gen CD210,CD210a,CDW210A,HIL-10 R,IL-10R1,IL10R
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Estándar, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10 R, IL-10R1, IL10R
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado