Learn More
IL-10R alpha Antibody (1B1.3a), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30153560
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30153560 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30153560 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308221CL1
Rat Monoclonal Antibody
IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Human (Negative),Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-10R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1.3a
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified recombinant extracellular region of Mouse IL-10R alpha (Uniprot: Q61727)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3587
Especies diana Human (Negative), Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ