missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10 Rat anti-Human,Virus, BB700, Clone: JES3-19F1, BD Horizon™

Código de producto. 15805159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15805159 25 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15805159

Marca: BD Biosciences 566568

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-10 Monoclonal antibody specifically detects IL-10 in Human,Virus samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon JES3-19F1
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Virus
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.