Learn More
Invitrogen™ Human IL-10 ELISA Kit
Código de producto. p-4531720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 96
10443425 2 x 96 pruebas 1 set
10618684 5 x 96 pruebas 1 set
15647948 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 10443425
Marca: Invitrogen™ EHIL102
ELISA
The Human Interleukin 10 (Hu IL-10) ELISA quantitates Hu IL-10 in human serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10. Principle of the method The Human IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina-10 es una citocina pleiotrópica que desempeña un papel importante como regulador de la función celular linfoide y mieloide. En humanos, la IL-10 se produce a través de células T en sangre periférica CD8(+) activadas o por clones de células T CD4(+) T-auxiliar. Debido a la capacidad de IL-10 para bloquear la síntesis de citocinas y varias funciones celulares accesorias de macrófagos, esta citocina es un potente supresor de las funciones efectores de macrófagos, células T y células NK. Además, IL-10 participa en la regulación de la proliferación y diferenciación de células B, mastocitos y timocitos. La estructura primaria de IL-10 humano se ha determinado clonando el ADNc que codifica la citocina. La proteína correspondiente ejerce 160-aminoácidos con una masa molecular prevista de 18,5 kDa. En base a su estructura primaria, IL-10 es miembro de la familia de cuatro grupos de citoquinas. En solución humana, IL-10 es un homodímero con una masa molecular aparente de 39 kDa. Aunque contiene un sitio de glicosilación ligado a N, carece de carbohidratos detectables. La proteína recombinante expresada en E. coli retiene todas las actividades biológicas conocidas. El gen IL-10 humano se encuentra en el cromosoma 1 y está presente como una sola copia en el genoma. La IL-10 humana exhibe una fuerte homología de secuencias de ADN y aminoácidos a la IL-10 murina y un marco de lectura abierto en el genoma del virus de Epstein-Barr, BCRF1 que comparte muchas de las actividades biológicas de las citocinas celulares y, por consiguiente, puede desempeñar un papel importante en la interacción del virus huésped. Las propiedades inmunodepresoras de IL-10 sugieren un posible uso clínico de IL-10 en la supresión de rechazos de injertos después de transplantes de órganos. Además, IL-10 puede ejercer fuertes actividades antiinflamatorias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P22301
Intervalo del ensayo 15,36-600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <3 pg/mL
Descripción Kit de ELISA para IL-10 humana
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Sin reacción cruzada significativa con IL-1a, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß o IFNg humano. Aprox. Reactividad cruzada del 2 % con ratón recombinante IL-10
Suficiente para 2 x 96 pocillos de microplacas
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3586
Símbolo de gen CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10
CV interensayo < 10 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Precisión CV del intraensayo <10 %; CV del interensayo <10 %
Cantidad 2 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 50 μl; suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h