Learn More
IL-1 beta/IL-1F2 Antibody (gevokizumab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30163676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30163676 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30163676
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328830JF525
Human Monoclonal Antibody
IL-1 beta/IL-1F2 Monoclonal antibody specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-1 beta/IL-1F2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon gevokizumab
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen catabolin, IL-1, IL-1 beta, IL-1B, IL1-BETA, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-1b
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3553
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2