missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKZF3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16838844 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16838844 20 μL 20 microlitros
16828844 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16838844

Marca: Proteintech 190551AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IKZF3 is a member of the Ikaros family of zinc-finger proteins. Three members of this protein family (Ikaros, Aiolos and Helios) are hematopoietic-specific transcription factors involved in the regulation of lymphocyte development. This gene product is a transcription factor that is important in the regulation of B lymphocyte proliferation and differentiation. Both Ikaros and Aiolos can participate in chromatin remodeling. Regulation of gene expression in B lymphocytes by Aiolos is complex as it appears to require the sequential formation of Ikaros homodimers, Ikaros/Aiolos heterodimers, and Aiolos homodimers. At least six alternative transcripts encoding different isoforms have been described.

Especificaciones

Antígeno IKZF3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica IKZF3
N.º de referencia del gen O08900, Q9UKT9
Alias de gen AIO, AIOLOS, IKZF3, Zinc finger protein Aiolos, ZNFN1A3
Símbolos de los genes Ikzf3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IKZF3 Fusion Protein Ag5537
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22780, 22806, 303511
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.