missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKK alpha Antibody (S03-1E7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | IKK alpha |
|---|---|
| Clon | S03-1E7 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18647054
|
Novus Biologicals
NBP3-19544-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18650145
|
Novus Biologicals
NBP3-19544-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IKK alpha Monoclonal antibody specifically detects IKK alpha in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| IKK alpha | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| conserved helix-loop-helix ubiquitous kinaseIKBKA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.10, IkappaB kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, IkBKA, IKK1I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKKAIkB kinase alpha subunit, IKK-alphainhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha, NFKBIKAIKK-a kinase, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, TCF16, TCF-16, Transcription factor 16 | |
| A synthetic peptide of human IKK alpha (Uniprot # O15111) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S03-1E7 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 1147 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto