Learn More
IKBKG Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™, OriGene
Descripción
IKBKG Monoclonal antibody specifically detects IKBKG in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IKBKG |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2F2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PDCD2L |
| N.º de referencia del gen | Q9BRP1 |
| Alias de gen | 1110037D23Rik; AI848108; AI851264; AMCBX1; AW124339; FIP3; FIP-3; Fip3p; gikk; I-kappa-B kinase gamma; I-kappa-B kinase subunit gamma; ikB kinase subunit gamma; ikB kinase-associated protein 1; IKBKG; IKK[g]; IKK3; IKKAP1; IKKG; IKK-gamma; IMD33; incontinentia pigmenti; inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma; inhibitor of kappaB kinase gamma; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma; IP; IP1; IP2; IPD2; mF; mFIP-3; Nemo; NF-kappa B essential modulator; NF-kappa-B essential modifier; NF-kappa-B essential modulator; OTTHUMP00000207079; OTTHUMP00000212188; ZC2HC9 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?