missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKBKE Monoclonal Antibody (OTI3F10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015841
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578273 30 μL 30 microlitros
17558273 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578273 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807633S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IKBKE Monoclonal antibody specifically detects IKBKE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno IKBKE
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IKBKE
N.º de referencia del gen Q14164
Alias de gen AW558201; I-kappa-B kinase epsilon; Ikbke; IKKE; IKK-E; IKKepsilon; IKK-epsilon; IKKI; IKK-i; IKK-related kinase epsilon; inducible I kappa-B kinase; inducible IkappaB kinase; inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon; inhibitor of kappaB kinase epsilon; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon; KIAA0151; RP11-534L20.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 474-716 of human IKBKE produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9641
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.