missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IKAP Polyclonal Antibody

Código de producto. 17999072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17999072 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17999072 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5144315

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IKAP Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), IP, ELISA

The protein encoded by this gene is a scaffold protein and a regulator for 3 different kinases involved in proinflammatory signaling. This encoded protein can bind NF-kappa-B-inducing kinase (NIK) and IKKs through separate domains and assemble them into an active kinase complex. Mutations in this gene have been associated with familial dysautonomia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IKAP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.665 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica ELP1
N.º de referencia del gen O95163
Alias de gen 3110040G09Rik; 6030413P05; C78473; DKFZp781H1425; DYS; elongator acetyltransferase complex subunit 1; elongator complex protein 1; Elp1; FD; FLJ12497; IKAP; IkappaB kinase complex-associated protein; IKBKAP; IKI3; IKK complex-associated protein; IKK-complex-associated protein IKAP; inhibitor of kappa light polypeptide enhancer in B cells, kinase complex-associated protein; inhibitor of kappa light polypeptide enhancer in B-cells, kinase complex-associated protein; inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase complex-associated protein; p150; RP11-3J11.4; TOT1
Símbolos de los genes ELP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Elongator complex protein 1 protein (1107-1258AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.