Especificaciones
| Altura (métrico) | 155 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 27 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Barra de agitación |