Learn More
IKA™ Agitador de paletas R 1001
Código de producto. 10460593 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) unitSize
10460593 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10460593
Marca: IKA™ 0000527400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elemento de agitación especialmente adecuado para la mezcla de volúmenes pequeños.
  • Diámetro del agitador de 34 mm
  • Diámetro del eje de 4 mm
  • Longitud del eje de 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 34 mm
Diámetro del eje (métrico) 4 mm
Longitud del mango (métrico) 160 mm
Tipo Agitador de paletas