Specifications
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 2,0mm |
| Tipo | Tamiz |
| Material | Acero inoxidable |
| Estándar EE.UU. | No. 10 |
| Screen Size | 10 Mesh |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Sieve Number | 10 |