Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio sodocálcico III para muestras
Código de producto. 14841582 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
14841582 3 ml paquete de 250
14851582 16 ml paquete de 100
14881582 25 ml paquete de 100
14821582 8 ml paquete de 100
14801582 2 ml paquete de 250
14801592 35 ml paquete de 100
14811582 4 ml paquete de 100
7 options
Código de producto. 14841582
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos fiables viales para la recogida, el análisis o el almacenamiento de muestras pequeñas. Los viales de muestras de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III Fisherbrand™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones diagnósticas, farmacéuticas y sanitarias.
  • Vial de vidrio sodocálcico de tipo III transparente
  • Con tapón a presión
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Volumen (métrico) 3 ml
N.° por paquete 250
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón A presión
Cantidad 250/Paq.
Altura (métrico) 50 mm