Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio sodocálcico III para muestras
Código de producto. 14801592 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
14801592 35 ml paquete de 100
14851582 16 ml paquete de 100
14841582 3 ml paquete de 250
14881582 25 ml paquete de 100
14821582 8 ml paquete de 100
14801582 2 ml paquete de 250
14811582 4 ml paquete de 100
7 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 14801592
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos fiables viales para la recogida, el análisis o el almacenamiento de muestras pequeñas. Los viales de muestras de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III Fisherbrand™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones diagnósticas, farmacéuticas y sanitarias.
  • Vial de vidrio sodocálcico de tipo III transparente
  • Con tapón a presión
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Volumen (métrico) 35 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón A presión
Cantidad 100/Paq.
Altura (métrico) 100 mm