Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico (tipo 3) |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| N.° por paquete | 250 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | A presión |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Altura (métrico) | 38 mm |