Learn More
Proteintech Kit de IHC listo para su uso con IHCeasy WFS1
Código de producto. 17708074 Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. 17708074
Marca: Proteintech KHC004850T
Un kit de IHC listo para su uso para la tinción de WFS1.
KHC0048 es un kit de IHC listo para su uso para la tinción de WFS1. El kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso. Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de inmunohistoquímica
Especies diana Humano, Ratón, Rata
Cantidad 50 pruebas
Formulario Mezcla
Tipo de muestra Tejido FFPE
Contenido del kit 100 ml de tampón de recuperación de antígeno, 2 x 100 ml de tampón de lavado, 5 ml de tampón de bloqueo, 5 ml de anticuerpo primario, 5 ml de anticuerpo secundario, 0,2 ml de componente cromógeno A, 4 ml de componente cromógeno B, 5 ml de potenciador de señal, 5 ml de reactivo de contratinción, medios de montaje de 5 ml, hoja de datos, manual