Descripción
- Este kit proporciona todos los reactivos, desde la recuperación del antígeno hasta el montaje del cubreobjetos, que requieren poca o ninguna dilución o manipulación antes de su uso.
- Basta con aplicar los reactivos al portaobjetos de muestras de acuerdo con el protocolo y estará a unos pasos de obtener datos de IHC de alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Especies diana | Humano |
| Tipo de muestra | Tejido FFPE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C |
| Cantidad de embalaje | 50 pruebas |
| Suficiente para | 50 reacciones |