missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGSF2/CD101 Antibody (307707), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB3368CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IGSF2/CD101 Monoclonal antibody specifically detects IGSF2/CD101 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| IGSF2/CD101 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD101 antigen, CD101 molecule, Cell surface glycoprotein V7, EWI101, EWI-101, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 101, IgSF2, leukocyte surface protein, member 2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse IGSF2/CD101, Gln21-Tyr1033, Accession # A8E0Y8 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 307707 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 9398 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido