Learn More
Invitrogen™ IgM Monoclonal Antibody (SA-DA4), Brilliant Ultra Violet™ 395, eBioscience™, Invitrogen™
Código de producto. p-200020394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924342 25 Tests paquete de 25
17904162 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17924342 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 363999841
Mouse Monoclonal Antibody
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human IgM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SA-DA4
Concentración 5 μL/Test
Conjugado Brilliant Ultraviolet 395
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica IGHM
N.º de referencia del gen P01871
Alias de gen AGM1; IGHM; immunoglobulin heavy constant mu; MU; VH
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ