missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IgM Monoclonal Antibody (SA-DA4), Brilliant Ultra Violet™ 395, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Human IgM |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SA-DA4 |
| Concentración | 5 μL/Test |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Formulación | PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | IGHM |
| N.º de referencia del gen | P01871 |
| Alias de gen | AGM1; IGHM; immunoglobulin heavy constant mu; MU; VH |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?